Learn More
Ácido mucoclorhídrico, TRC
Código de producto. 30476262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476262 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30476262 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM790800100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mucochloric Acid
CAS 87-56-9
Fórmula molecular C4H2Cl2O3
Cantidad 100 g
Sinónimo (Z)-2,3-Dichloro-4-oxo-2-butenoic Acid, Dichloromalealdehydic Acid, 2,3-Dichloromaleic Aldehyde Acid, Dichloromalealdehydic Acid, α,β-Dichloro-β-formylacrylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2Cl2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
SMILES OC(=O)\C(=C(\Cl)/C=O)\Cl
Nombre IUPAC ácido (Z)-2,3-dicloro-4-oxobut-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 168.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.9381