Learn More
Ácido mucoclórico, 99 % (peso seco), agua <4,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490348 500 g 500 g
11480348 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24523.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87-56-9 | Molecular Formula: C4H2Cl2O3 | Molecular Weight: 168.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-56-9
Fórmula molecular C4H2Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 168.96
Número MDL MFCD00006966,MFCD00006966
Clave InChI LUMLZKVIXLWTCI-IHWYPQMZSA-N
Sinónimo mucochloric acid, 2,3-dichloromaleic aldehyde acid, kyselina mukochlorova, 2z-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo-, 2z, aldehydodichloromaleic acid, dichloromalealdehydic acid, unii-5i5877jhiw, kyselina mukochlorova czech, ccris 6597
PubChem CID 2771871
SMILES OC(=O)C(\Cl)=C(\Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mucochloric acid
Punto de fusión 125°C to 128°C (dried)
Densidad 1.85
Temperatura de inflamación 186°C (367°F)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco) <4,0 % de agua
Cantidad 500 g
Número UN UN2923
Beilstein 1705641
Índice Merck 14,6297
Nombre IUPAC ácido (Z)-2,3-dicloro-4-oxobut-2-enoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.96
Porcentaje de pureza 99%