Learn More
Ácido mucobrómico, TRC
Código de producto. 30472550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472550 25 g 25 g
30484282 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM79078025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mucobromic Acid
CAS 488-11-9
Fórmula molecular C4H2Br2O3
Cantidad 25 g
Sinónimo (Z)-2,3-Dibromo-4-oxo-2-butenoic Acid, Dibromomalealdehydic Acid, Bromomucic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2Br2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
SMILES Br/C(C=O)=C(Br)/C(O)=O-O=C1C(Br)=C(Br)C(O)O1
Nombre IUPAC Ácido (Z)-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 257.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.87