Learn More
Ácido mucobrómico, TRC
Código de producto. 30469850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469850 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30469850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7907805G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mucobromic Acid
CAS 488-11-9
Fórmula molecular C4H2Br2O3
Cantidad 5 g
Sinónimo (Z)-2,3-Dibromo-4-oxo-2-butenoic Acid, Dibromomalealdehydic Acid, Bromomucic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2Br2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
SMILES Br/C(C=O)=C(Br)/C(O)=O-O=C1C(Br)=C(Br)C(O)O1
Nombre IUPAC Ácido (Z)-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 257.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.87