Learn More
Ácido mucobrómico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10618254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10618254 500 g Frasco de vidrio 500 g
10592521 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10618254 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128055000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 488-11-9 | C4H2Br2O3 | 257.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-11-9
Fórmula molecular C4H2Br2O3
Peso molecular (g/mol) 257.86
Número MDL MFCD00063745
Clave InChI NCNYEGJDGNOYJX-IHWYPQMZSA-M
Sinónimo mucobromic acid, z-2,3-dibromo-4-oxo-2-butenoate, z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, 2z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, z-2,3-bis bromanyl-4-oxidanylidene-but-2-enoate
PubChem CID 6994897
Nombre IUPAC (Z)-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoato
SMILES C(=O)C(=C(C(=O)[O-])Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mucobromic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 122°C to 125°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC(CHO)=C(Br)CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 03, IV, 1721
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.86
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mucobromic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.