Learn More
Ácido mucobrómico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478596 500 g 500 g
11458596 25 g 25 g
11468596 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15998.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 488-11-9 | C4HBr2O3- | 256.857 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-11-9
Fórmula molecular C4HBr2O3-
Peso molecular (g/mol) 256.857
Número MDL MFCD00063745
Clave InChI NCNYEGJDGNOYJX-IHWYPQMZSA-M
Sinónimo mucobromic acid, z-2,3-dibromo-4-oxo-2-butenoate, z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, 2z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, z-2,3-bis bromanyl-4-oxidanylidene-but-2-enoate
PubChem CID 6994897
Nombre IUPAC (Z)-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoato
SMILES C(=O)C(=C(C(=O)[O-])Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mucobromic acid
Punto de fusión 121°C to 124°C
Cantidad 500 g
Número UN UN3261
Beilstein 1705707
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.88
Porcentaje de pureza ≥98%