Learn More
muco-inositol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | muco-Inositol |
| CAS | 488-55-1 |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | muco-Inositol, Inositol, muco- (8CI), (1R,2S,3r,4R,5S,6r)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+ |
| SMILES | O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Peso molecular (g/mol) | 180.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0634 |