Learn More
MTT, TRC
Código de producto. 30476394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476394 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30476394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7605055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide
CAS 298-93-1
Fórmula molecular C18 H16 N5 S Br
Cantidad 5 g
Sinónimo MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].Cc1nc(sc1C)[n+]2nc(nn2c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC Bromuro de 2-(3,5-difeniltetrazol-2-io-2-il)-4,5-dimetiltiazol
Peso molecular (g/mol) 414.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.031