Learn More
Melford MTT
Código de producto. 30018541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018541 5 g 5 g
30018540 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018541 Proveedor Melford N.º de proveedor M920505.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Sal soluble en agua de tetrazolio.
Sal soluble en agua de Tetrazolio. Produce una solución amarillenta al prepararse en medios o soluciones salinas sin rojo fenol. Mediante la escisión del anillo de tetrazolio por enzimas deshidrogenasas, el MTT disuelto se convierte en formazán púrpura insoluble.
Especificaciones
CAS 298-93-1
Fórmula molecular C18H16N5SBr
Cantidad 5 g