Description
- Volumen: 40 ml
- Con batidor de titanio
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cámara de molienda |
| Capacidad (métrico) | 40 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de tubos |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Peso (métrico) | 0,395 kg |