Learn More
IKA™ Cámara de molienda reutilizable MTT 100.10
Código de producto. 16298561 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16298561 100 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 16298561 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020019576
En stock
Cámara de molienda reutilizable equipada con una batidor de titanio.
  • Con batidor de titanio
  • Se utiliza para el análisis de metales pesados
  • La cámara está hecha de un plástico transparente
  • Permite visualizar las pruebas de molienda en cualquier momento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Polipropileno
Cantidad de embalaje 10 paq.
Peso (métrico) 0,516 kg