missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTRF1L Monoclonal Antibody (OTI1D11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17553011
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17553011 30 μL 30 microlitros
17533011 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17553011 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA501004S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MTRF1L Monoclonal antibody specifically detects MTRF1L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno MTRF1L
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D11
Concentración 0.97 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MTRF1L
N.º de referencia del gen Q9UGC7
Alias de gen 9130004K12Rik; HMRF1L; mitochondrial release factor 1 like; mitochondrial translational release factor 1 like; mitochondrial translational release factor 1-like; MRF1L; mtRF1a; MTRF1L; Peptide chain release factor 1-like, mitochondrial
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MTRF1L produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54516
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.