Learn More
mTOR inhibitor-3, MedChemExpress
Código de producto. 16477508
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477508 10 mg 10 miligramos
16469987 5 mg 5 miligramos
16403537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16477508 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18353
MedChemExpress mTOR inhibitor-3 is a remarkably selective mTOR inhibitor with a Ki of 1.5 nM. mTOR inhibitor-3 suppresses mTORC1 and mTORC2 in cellular and in vivo pharmacokinetic (PK)/pharmacodynamic (PD) experiments.
mTOR inhibitor-3 is a remarkably selective mTOR inhibitor with a Ki of 1.5 nM. mTOR inhibitor-3 suppresses mTORC1 and mTORC2 in cellular and in vivo pharmacokinetic (PK)/pharmacodynamic (PD) experiments.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material mTOR inhibitor-3
CAS 1207358-59-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H30N8O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=NC(N3[C@@H](C)COCC3)=C4C(CN(C5=NC=CC=N5)CC4)=N2)C=C1)NCC
Peso molecular (g/mol) 474.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.56
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.