Learn More
mTOR inhibitor-1, MedChemExpress
Código de producto. 16477447
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16477447 5 mg 5 miligramos
16471017 50 mg 50 miligramos
16435556 100 mg 100 miligramos
16414738 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16477447
Marca: Medchem Express HY112914
MedChemExpress mTOR inhibitor-1 is a novel mTOR pathway inhibitor which can suppress cells proliferation and inducing autophagy.
mTOR inhibitor-1 is a novel mTOR pathway inhibitor which can suppress cells proliferation and inducing autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material mTOR inhibitor-1
CAS 468747-17-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15BrN2O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (229.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N/N=C(C1=CC=C(O)C=C1O)\C)C2=CC=C(C)C(Br)=C2
Peso molecular (g/mol) 363.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.21
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation