missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MTO1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15576402
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15576402 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15576402 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA544221

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: STVYAESVIL TTGTFLRGMI VIGLETHPAG RLGDQPSIGL AQTLEKLGFV Sequence homology: Cow: 92%; Dog: 93%; Guinea Pig: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Pig: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%.

MTO1 encodes a mitochondrial protein thought to be involved in mitochondrial tRNA modification. The encoded protein may also play a role in the expression of the non-syndromic and aminoglycoside-induced deafness phenotypes associated with a specific mutation in the mitochondrial 12S rRNA gene. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MTO1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica MTO1
N.º de referencia del gen Q9Y2Z2
Alias de gen 2310039H01Rik; 5730419A02Rik; CGI02; CGI-02; COXPD10; homolog of yeast Mto1; LOW QUALITY PROTEIN: protein MTO1 homolog, mitochondrial; mitochondrial MTO1-3; mitochondrial translation optimization 1 homolog; mitochondrial translation optimization 1 homolog (S. cerevisiae); mitochondrial tRNA translation optimization 1; MTO1; Protein MTO1 homolog, mitochondrial
Símbolos de los genes MTO1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human MTO1 (aa 182-231).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25821
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.