missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MTMR1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18015581
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18015581 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18015581 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5145121

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: EGLQREVATR AVSSSSERGS SPSHSATSVH T Antigen sequence identity: Mouse 81%; Rat 71%.

MTMR1 is a member of the myotubularin related family of proteins. Members of this family contain the consensus sequence for the active site of protein tyrosine phosphatases.This gene encodes a member of the myotubularin related family of proteins. Members of this family contain the consensus sequence for the active site of protein tyrosine phosphatases. Alternatively spliced variants have been described but their biological validity has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MTMR1
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MTMR1
N.º de referencia del gen Q13613
Alias de gen AW049210; LOW QUALITY PROTEIN: myotubularin-related protein 1; Mtmr1; myotubularin related protein 1; myotubularin-related protein 1; Phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 3-phosphatase; phosphatidylinositol-3-phosphate phosphatase
Símbolos de los genes MTMR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 633-663. Recombinant protein control fragment (Product #RP-110137).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8776
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.