Learn More
Tocris Bioscience™ MTK 458
Código de producto. 18044812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18044812 10 mg 10 miligramos
18004822 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18044812 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7980/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    169.05€ / 10 miligramos
    Ahorro 9.95€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
PINK1 activator
MTK 458 is a brain penetrant PTEN-induced kinase 1 (PINK1) activator. It binds to and stabilizes the active form of PINK1, increasing its activity and activating mitophagy downstream. It mediates clearance of pathogenic α-synuclein and normalizes pS65-Ubiquitin (pUb) in in vivo Parkinson's models. MTK458 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenyl]-6-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
CAS 2499962-58-0
Cantidad 10 mg
Objetivo PINK1
Fórmula molecular C17H15F3N4
Pureza 0.98