Learn More
MTIC, TRC
Código de producto. 30483542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483542 5 mg 5 miligramos
30470171 25 mg 25 miligramos
30467032 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7600005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3413-72-7
Fórmula molecular C5 H8 N6 O
Peso molecular (g/mol) 168.16
Sinónimo 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-[2-(methylimino)hydrazinyl]-, 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-(3-methyl-1-triazenyl)- (9CI), Imidazole-4(or 5)-carboxamide, 5(or 4)-(3-methyl-1-triazeno)- (7CI), Imidazole-4-carboxamide, 5-(3-methyl-1-triazeno)- (8CI), 5-[2-(Methylimino)hydrazinyl]-1H-imidazole-4-carboxamide, 5-(3-Methyl-1-triazeno)imidazole-4-carboxamide, 5-(3-Methyltriazen-1-yl)imidazole-4-carboxamide, MTIC, NSC 407347
Nombre IUPAC 5-(metilaminodiazenil)-1H-imidazol-4-carboxamida
SMILES CNN=Nc1[nH]cnc1C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MTIC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N6O/c1-7-11-10-5-3(4(6)12)8-2-9-5/h2H,1H3,(H2,6,12)(H,7,10)(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.076