Learn More
MTIC-d3, TRC
Código de producto. 30469627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469627 1 mg 1 miligramo
30464431 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30469627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7600021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185242-69-6
Fórmula molecular C5H5D3N6O
Peso molecular (g/mol) 171.18
Sinónimo Monomethyl-d3 Triaizeno Imidazole Carboxamide, 3-Methyl-d3-(triazenyl)imidazole-4-carboxamide, 5-(3-Methyl-d3-triazen-1-yl)imidazole-4-carboxamide, NSC 407347-d3
SMILES NC(C1=C(/N=N/NC([2H])([2H])[2H])NC=N1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MTIC-d3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N6O/c1-7-11-10-5-3(4(6)12)8-2-9-5/h2H,1H3,(H2,6,12)(H,7,10)(H,8,9)/i1D3