missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MTHFD2L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17141244 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17141244 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17141244 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5113383

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MTHFD2L Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

The specific function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MTHFD2L
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica MTHFD2L
N.º de referencia del gen D3YZG8, Q9H903
Alias de gen 1110019K23Rik; C630010D07Rik; FLJ13105; LOW QUALITY PROTEIN: probable bifunctional methylenetetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase 2; Methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase; methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 2 like; methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 2-like; methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 2-like; MGC45532; MGC72244; MTHFD2L; MTHFD2-like; NAD-dependent methylenetetrahydrofolate dehydrogenase; NADP-dependent methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 2-like protein; probable bifunctional methylenetetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase 2; probable bifunctional methylenetetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase 2; methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 2-like; probable bifunctional methylenetetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase 2-like; putative bifunctional methylenetetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase 2-like protein; RGD1310879; tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase; Unknown (protein for MGC:63479); wu:fi14c12; zgc:63479
Símbolos de los genes MTHFD2L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Probable bifunctional methylenetetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase 2 protein (136-268AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 441024, 665563
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.