Learn More
MTG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16862114 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16862114 20 μL 20 microlitros
16852114 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16862114 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 137421AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Mitochondrial GTPase. May be involved in assembly of the large ribosomal subunit.
Especificaciones
Antígeno MTG1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MTG1
N.º de referencia del gen Q8R2R6, Q9BT17
Alias de gen GTP, GTP binding protein 7, GTPBP7, Mitochondrial GTPase 1, MTG1, RP11 108K14.2
Símbolos de los genes MTG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MTG1 Fusion Protein Ag4681
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100910751, 212508, 92170
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG