Learn More
Tocris Bioscience™ MTEP hydrochloride
Código de producto. 18084392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18084392 50 mg 50 miligramos
18064612 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084392 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2921/50
Potent and selective mGlu5 antagonist
MTEP hydrochloride is a potent, selective and non-competitive mGlu5 antagonist (IC50 = 5 nM in Ca2+-flux assay; Ki= 16 nM). Displays anxiolytic activity in vivo and is orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-((2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethynyl)pyridine hydrochloride
CAS 1186195-60-7
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 50 mg
Solubilidad Soluble to 100 mM in DMSO
Fórmula molecular C11H8N2S.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 236.72
Para uso exclusivo en investigación