Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación MTBSTFA y MTBSTFA + 1 % TBDMCS.
Código de producto. 11527680 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes estándar:
MTBSTFA (N-tert-butildimetilsilil-N-metiltrifluoroacetamida)
MTBSTFA +1 % TBDMS (N-metil-N-(tert-butildimetilsilil)trifluoroacetamida, tertbutildimetilcloros
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes estándar Tamaño de la unidad
11527680 MTBSTFA (N-tert-butildimetilsilil-N-metiltrifluoroacetamida) cada uno
11597861 MTBSTFA +1 % TBDMS (N-metil-N-(tert-butildimetilsilil)trifluoroacetamida, tertbutildimetilcloros paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11527680 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS48920
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Produzca derivados de TBDMS estables para el análisis de GC con el reactivo de sililación MTBSTFA y MTBSTFA + 1 % TBDMCS Thermo Scientific™.
Produzca derivados de TBDMS estables para el análisis de GC con el reactivo de sililación MTBSTFA y MTBSTFA + 1 % TBDMCS Thermo Scientific™. MTBSTFA derivatiza hidroxilo, carboxilo, tiol y aminas primarias y secundarias con rendimientos que suelen ser superiores al 96 % y derivados de la reacción volátiles y neutros. Los éteres de TBDMS son 104 veces más estables a la hidrólisis que los éteres de TMS correspondientes. La adición de TBDMCS Thermo Scientific™ aumenta el potencial de sililación.
Información del producto adicional:
  •  Los derivados presentan una elevada concentración molecular a M-57.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC
Riesgos Irritante
Concentración estándar Del 98 al 100%
Almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Cantidad Ampollas de 5 mL
Componentes estándar MTBSTFA (N-tert-butildimetilsilil-N-metiltrifluoroacetamida)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MTBSTFA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .