missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MTA3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16606514
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16606514 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16606514 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5100022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total MTA3.

Plays a role in maintenance of the normal epithelial architecture through the repression of SNAI1 transcription in a histone deacetylase-dependent manner, and thus the regulation of E-cadherin levels. Contributes to transcriptional repression by BCL6. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MTA3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Mta3
N.º de referencia del gen Q924K8, Q9BTC8
Alias de gen 1110002J22Rik; KIAA1266; metastasis associated 1 family member 3; metastasis associated 1 family, member 3; metastasis associated 3; metastasis associated family, member 3; metastasis associated gene family, member 3; metastasis-associated protein MTA3; mKIAA1266; Mta3
Símbolos de los genes Mta3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human MTA3(Accession Q9BTC8), corresponding to amino acid residues N361-K411.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100362346, 116871, 57504
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.