missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MT-ND5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Descripción
A small number of complex I subunits are the products of mitochondrial genes (subunits 1-7), while the remainder are nuclear encoded and imported from the cytoplasm. NADH dehydrogenase subunit 5 (ND5) is most likely a component of the hydrophobic protein fragment of Complex I. Mutations in the gene encodiing for ND5 are implicated in Mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy, an autosomal recessive multisystem disorder that results in dramatically elevated levels of circulating thymidine and deoxyuridine.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MT-ND5 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | MT-ND5 |
| N.º de referencia del gen | P03915 |
| Alias de gen | NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 5, NADH dehydrogenase subunit 5, MT-ND5, MTND5, NADH5, ND5 |
| Símbolos de los genes | MT-ND5 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?