Learn More
MT-DADMe-ImmA, MedChemExpress
Código de producto. 16496117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496117 5 mg 5 miligramos
16492746 25 mg 25 miligramos
16433398 10 mg 10 miligramos
16429926 50 mg 50 miligramos
16414636 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101496
MedChemExpress MT-DADMe-ImmA is an inhibitor of human 5'-methylthioadenosine phosphorylase (MTAP) with a Ki of 90 pM.
MT-DADMe-ImmA is an inhibitor of human 5'-methylthioadenosine phosphorylase (MTAP) with a Ki of 90 pM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MT-DADMe-ImmA
Forma física Solid
CAS 653592-04-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H19N5OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo MTDIA Methylthio-DADMe-Immucillin A
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (340.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1CN(CC2=CNC3=C(N)N=CN=C32)C[C@@H]1CSC
Peso molecular (g/mol) 293.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.39
Porcentaje de pureza 98.0%