Learn More
MSX-122, MedChemExpress
Descripción
MSX-122 is an orally active partial antagonist of CXCR4, inhibiting CXCR4/CXCL12 actions, with an IC50 of ∼10 nM. MSX-122 has anti-inflammatory and anti-metastatic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MSX-122 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 897657-95-3 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H16N6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 4 mg/mL (13.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C1(CNC2=NC=CC=N2)=CC=C(CNC3=NC=CC=N3)C=C1 |
| Mostrar más |