Learn More
MSX-122, MedChemExpress
Código de producto. 16488477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488477 5 mg 5 miligramos
16461967 50 mg 50 miligramos
16446286 100 mg 100 miligramos
16415818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13696
MedChemExpress MSX-122 is an orally active partial antagonist of CXCR4, inhibiting CXCR4/CXCL12 actions, with an IC50 of ∼10 nM. MSX-122 has anti-inflammatory and anti-metastatic activity.
MSX-122 is an orally active partial antagonist of CXCR4, inhibiting CXCR4/CXCL12 actions, with an IC50 of ∼10 nM. MSX-122 has anti-inflammatory and anti-metastatic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MSX-122
Forma física Solid
CAS 897657-95-3
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 4 mg/mL (13.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(CNC2=NC=CC=N2)=CC=C(CNC3=NC=CC=N3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 292.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.34
Porcentaje de pureza 96.56%