Learn More
Macherey-Nagel™ Reactivo de MSTFA
Código de producto. 12647735 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12647735 5 x 10 ml paquete de 50
1 options
Código de producto. 12647735 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 701270.510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    473.55€ / paquete de 50
    Ahorro 31.45€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
5 viales de 10 ml
Especificaciones
Cantidad 5 x 10 ml
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MSTFA, 5x10 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N -methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (MSTFA)