Learn More
MSTFA para cromatografía de gases, Chem Lab
Specifications
Specifications
| Cantidad | 10 mL |
| Forma física | Líquido |
| Color | Amarillo |
| Punto de fusión | -10 °C |
| Punto de ebullición | 47,5 °C |
| Temperatura de inflamación | 23 °C |
| Densidad | 0.969 g/mL |
| Peso molecular | 257,4 g/mol |
| Envase | Frascos de vidrio |
| ensayo | >99 % |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- MSTFA
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: MSTFA