Descripción
- Modelo MST
- Incluye control de velocidad de calidad, incluso a bajas temperaturas
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | 1100 rpm |
| Material de la placa superior | Tecnopolímero |
| Capacidad | 5000 mL |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 0,6 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 50 x 130 x 150 mm (Al x An x F) |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Anchura (métrico) | 130 mm |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz, 0,6 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Mostrar más |