Learn More
MSSA Multi-Stream Solution Analyzer
Código de producto. 31783687 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Analizador de soluciones multiflujo MSSA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
31783687 Analizador de soluciones multiflujo MSSA cada uno
1 options
Código de producto. 31783687 Proveedor ABI Applied Biosystems N.º de proveedor 19506
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Thermo Scientific™ MSSA proporciona una ventana continua al proceso hidrometalúrgico que permite a los operadores o a los sistemas de control automático mejorar la eficiencia de la planta, la calidad y la recuperación.
Thermo Scientific™ MSSA proporciona una ventana continua al proceso hidrometalúrgico que permite a los operadores o a los sistemas de control automático mejorar la eficiencia de la planta, la calidad y la recuperación.
El analizador de solución multiflujo Thermo Scientific, MSSA, ofrece un análisis en línea continuo de flujos de solución y puede medir elementos de posición tan baja en la tabla periódica como el sulfuro. Con ello se consigue un análisis económico y en tiempo real de elementos clave y otras variables en flujos muestreados de operaciones hidrometalúrgicas como SX-EW y refinerías.
Características principales
  • Medición simultánea de ocho elementos
  • Recepción entre 1 y 16 flujos por analizador
  • Técnica de análisis: XRF de energía dispersiva
  • Marco y construcción en acero inoxidable
  • Partes húmedas en acero inoxidable o polipropileno
  • Diseño de mantenimiento sencillo y reducido
  • Desmultiplexión de caudales disponible en caso necesario
  • Muestreo metalúrgico de turno disponible
  • Capacidad de limpieza para flujos incrustantes
Ventajas específicas
Supervisa la transferencia de especies metálicas a través de las distintas etapas de la planta, a saber: solución enriquecida, orgánicos y electrolitos.
  • Supervisa especies contaminantes en SX-EW de cobre en caudales acuosos
  • Rectificadores automáticos en planta de EW
  • Uso optimizado de la energía eléctrica en planta de EW gracias a la minimización de picos de carga
  • Densidad de corriente optimizada basada en concentración metálica en el electrolito, para mejorar la calidad de los cátodos
  • Dosificación de reactivo automatizada Ahorro de personal gracias a la reducción de las muestras que se analizan en laboratorio
También disponible un analizador de caudal único (SSSA); para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de productos Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Analizador de soluciones multiflujo MSSA
Descripción Multi-Stream Solution Analyzer, SamStat-30 Slurry Sampling Station (For details contact your Sales Representative)
Certificaciones/conformidad Manufactured in an ISO 9001:2000 certified facility.