Learn More
MSOP, MedChemExpress
Código de producto. 16456027
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16456027 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16456027 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101226
MedChemExpress MSOP is a selective group III metabotropic glutamate receptor antagonist with apparent KD of 51 μM for the L-AP4-sensitive presynaptic mGluR.
MSOP is a selective group III metabotropic glutamate receptor antagonist with apparent KD of 51 μM for the L-AP4-sensitive presynaptic mGluR.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MSOP
Forma física Powder
CAS 66515-29-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H10NO6P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : 19 mg/mL (95.43 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC(COP(O)(O)=O)(C)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 199.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1