missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSMB Monoclonal Antibody (OTI20F2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17562653
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17562653 30 μL 30 microlitros
17542653 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17562653 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA803512S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MSMB Monoclonal antibody specifically detects MSMB in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MSMB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI20F2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MSMB
N.º de referencia del gen P08118
Alias de gen beta-inhibin; beta-microseminoprotein; beta-MSP; HPC 13; HPC13; IGBF; immunoglobulin binding factor; Immunoglobulin-binding factor; microseminoprotein beta; microseminoprotein, beta; microseminoprotein, beta-; Msmb; MSP; MSPB; PIP; PN 44; PN44; Prostate secreted seminal plasma protein; prostate secretory protein of 94 amino acids; prostate secretory protein PSP94; prostatic inhibin protein; PRPS; PRSP; PSP; PSP 57; PSP57; PSP94; PSP-94; Seminal plasma beta-inhibin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified prostate specific antigen (MSMB) from human seminal fluid
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4477
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.