missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSMB Monoclonal Antibody (OTI20F2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17542653
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17542653 100 μL 100 microlitros
17562653 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17542653 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA803512

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MSMB protein is a member of the immunoglobulin binding factor family. It is synthesized by the epithelial cells of the prostate gland and secreted into the seminal plasma. This protein has inhibin-like activity. It may have a role as an autocrine paracrine factor in uterine, breast and other female reproductive tissues. The expression of the encoded protein is found to be decreased in prostate cancer. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms are described for this gene. The use of alternate polyadenylation sites has been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno MSMB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI20F2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MSMB
N.º de referencia del gen P08118
Alias de gen HPC13, IGBF, MSP, MSPB, PN44, PRPS, PSP, PSP-94, PSP57, PSP94
Símbolos de los genes MSMB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified prostate specific antigen (MSMB) from human seminal fluid
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4477
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.