Learn More
Velp Scientifica™ Agitador magnético de gran volumen MSL 8
Código de producto. 17220464 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
17220464 8 L cada uno
1 options
Código de producto. 17220464 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F203A0513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.28€
    203.00€ / paquete de 1
    Ahorro 26.28€
    11% Descuento
En stock
Agitador magnético con funcionamiento continuo a velocidades altas y bajas para garantizar la seguridad y la resistencia a los agentes químicos. El agitador magnético de alto volumen MSL 8 es una solución ideal para aplicaciones de agitación de laboratorio de gran capacidad en ciencias biológicas y productos farmacéuticos.
Rendimiento superior para aplicaciones de agitación de laboratorio de gran capacidad
El MSL 8 es el agitador magnético de gran volumen sin calefacción diseñado para garantizar el mejor rendimiento para aplicaciones de agitación de laboratorio de gran capacidad y baja viscosidad.
  • Preparaciones de gran volumen
  • Preparaciones de solución tampón
  • Preparación de tampones y WFI (agua para inyección), especialmente en el departamento Downstream en la industria farmacéutica.
  • Preparación de muestra para solución tampón que se utilizará para disolución en aparato de disolución
  • Fabricación de vacunas
  • Cultivos de células y cultivos de tejidos (con matraces agitadores)
  • Se admiten aplicaciones con damajuanas Nalgene, así como botellas de vidrio de gran volumen.
Seguro y fiable:
  • El motor sin escobillas proporciona un funcionamiento continuo para grandes volúmenes a cualquier velocidad.
  • Remueve hasta 8 litros de volumen (H2O )
  • Rango de velocidad de 40 a 1500 rpm
  • SpeedServo™ La tecnología mantiene una velocidad constante
  • Inicio suave para proteger su muestra
  • El panel de control está protegido contra derrames de líquidos.
  • Cubierta de acero inoxidable resistente
  • Diseñado para una vida útil prolongada.
Especificaciones
Velocidad De 40 a 1500 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 8 L
Pantalla Analógico
Forma Cuadrada
Tensión 100/240 V
Vataje 4,5 W
Tipo Agitador magnético