Learn More
Velp Scientifica™ Agitador digital MSL 8 magnético de gran volumen
Código de producto. 17269749 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
17269749 8 L cada uno
1 options
Código de producto. 17269749 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F203A0510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    258.00€ / paquete de 1
    Ahorro 39.00€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Agitador magnético digital de funcionamiento continuo tanto a baja como a alta velocidad con temporizador, auto-reversa y SpeedServo™ . El agitador magnético digital de alto volumen MSL 8 es una solución ideal para aplicaciones de agitación de laboratorio de gran capacidad en ciencias biológicas y productos farmacéuticos.
  • Agitador magnético de alto volumen con pantalla digital para establecer con precisión las condiciones de trabajo
  • Funcionamiento programable con temporizador integrado e inversión automática
  • Para preparaciones de alto volumen, cultivos celulares y tisulares, y preparaciones de tampones
  • La tecnología SpeedServo™ mantiene una velocidad constante
  • Agitación sin supervisión de 1 min a 99 horas y 59 min
  • El motor sin escobillas proporciona un funcionamiento continuo para grandes volúmenes a cualquier velocidad
  • Tapa de acero inoxidable resistente para una visualización sencilla de los cambios de color y las partículas
Spezifikation
Velocidad De 40 a 1500 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Epoxi
Capacidad 8 L
Pantalla Digital
Forma Cuadrada
Tensión 110/240 V
Vataje 5 W
Tipo Agitador magnético
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.