Learn More
Velp Scientifica™ MSL 50 Digital: agitador magnético de gran volumen
Código de producto. 16515330 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
16515330 50 L cada uno
1 options
Código de producto. 16515330 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F203A0512
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El MSL 50 Digital es un agitador magnético de alto volumen (sin calefacción) diseñado para garantizar un rendimiento de calidad para aplicaciones de agitación de laboratorio de gran capacidad y baja viscosidad en las áreas de ciencias biológicas, farmacia, Biopharma y nutracéutica.
Versátil y fiable:
  • El motor sin escobillas proporciona un funcionamiento continuo para grandes volúmenes a cualquier velocidad
  • El rango de velocidad se puede ajustar de 20 a 1000 rpm
  • La clara pantalla LCD garantiza un ajuste de velocidad preciso
  • SpeedServo™ La tecnología mantiene una velocidad constante
  • Funcionamiento programable gracias al temporizador integrado (de 1 a 99 min)
  • Inversión automática de la dirección de agitación (de 5 s a 99 min y 55 s)
  • Programas de modo intermitente para satisfacer una amplia variedad de flujos de trabajo
  • Agitar hasta un volumen de 50 litros (H2 O)
  • Tipo de enchufe: UE (estándar), EE. UU. y Australia (bajo petición)
Seguridad garantizada:
  • Arranque suave para proteger muestras valiosas
  • El panel de control está protegido contra derrames de líquidos
  • Cubierta de acero inoxidable resistente
  • La función de bloqueo de seguridad evita la posible alteración de las condiciones de trabajo
  • Asegurado por una garantía de 3 años
Especificaciones
Velocidad De 20 a 1000 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 50 L
Pantalla Digital
Forma Rectángulo
Tensión 230 V
Vataje 10 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 369 x 354 x 77 mm
Requisitos eléctricos 230 V
Tipo de tapón UE/EE. UU./AUS
Certificaciones/conformidad CE, CB, Cnemko
Garantía y oferta de servicio 25 meses
Tipo de controlador Analógico
Modelo MSL 50 Digital
Tipo de motor Sin escobillas
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Temporizador De 5 s a 99 min 55 s
Peso (métrico) 4 kg