Learn More
MSI-1436, MedChemExpress
Descripción
MSI-1436 is a selective, non-competitive inhibitor of the enzyme protein-tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), with an IC50 of appr 1 μM, 200-fold preference over TCPTP (IC50, 224 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MSI-1436 |
| CAS | 186139-09-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C37H72N4O5S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Trodusquemine Aminosterol-1436 |
| SMILES | NCCCNCCCCNCCCN[C@@H]1C[C@@](C[C@@H](O)[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4([C@H](C)CC[C@@H](OS(=O)(O)=O)C(C)C)[H])([H])[C@]3(C)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 685.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 685.06 |
| Mostrar más |