missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MSH2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17761074
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17761074 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17761074 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5119673

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: K562 cell lysates, Wild-type SCC7 whole cell lysates. Subcellular Location: Nucleus, Chromosome.

Plays a role in neurogenesis and neuronal migration. Necessary for correct formation of mitotic spindles and chromosome separation during mitosis. Necessary for cytokinesis and cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MSH2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica Msh2
N.º de referencia del gen P43246
Alias de gen AI788990; COCA1; DNA mismatch repair protein MSH2; FCC1; hMSH2; HNPCC; HNPCC1; LCFS2; mismatch repair ATPase MSH2; mismatch repair protein; MSH2; Msh2p; mutS homolog 2; mutS homolog 2 (E. coli); mutS homolog 2, colon cancer, nonpolyposis type 1; mutS protein homolog 2; O0935; PMS5; YOL090W
Símbolos de los genes Msh2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within Human MSH2 aa 1-150.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4436
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.