Learn More
MedChemExpress α-MSH
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.02% |
| CAS | 581-05-5 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 1664.88 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 25 mg/mL (15.02 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | α-Melanocyte-Stimulating Hormone |