Learn More
MSG 606, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30000954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30000954 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30000954 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 5954/1
Potent human MC1 receptor antagonist; also MC3 and MC5 partial agonist
Potent human MC1 receptor antagonist (IC50 = 17 nM). Also partial agonist at human MC3 and MC5 receptors (EC50 values are 59 and 1300 nM, respectively). Exhibits binding affinity for A375 melanoma cells in vitro. Reverses morphine-induced hyperalgesia in female mice, with no effect in male mice. γMSH analog.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1416983-77-1
Fórmula molecular C62H82N20O13S
Fórmula lineal C62H82N20O13S
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad Soluble to 1mg/mL in water
Clave InChI QJBNFEXQHBDMQM-VTWSTLNFSA-N
SMILES C1CC(=O)NCC(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(CSC1)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)NCC(=O)N)CC3=CNC4=CC=CC=C43)CCCN=C(N)N)CC5=CC=CC=C5)CC6=CN=CN6
Nombre IUPAC (3S)-4-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-[[(3R,6S,9S,12S,15S)-12-benzyl-9-[3-(diaminomethylideneamino)propyl]-15-(1H-imidazol-5-ylmethyl)-6-(1H-indol-3-ylme
Peso molecular (g/mol) 1347.525
PubChem CID 122177131
Formula Weight (peso de la fórmula) 1347.51
Porcentaje de pureza 0.95