Learn More
MSDC 0160, MedChemExpress
Código de producto. 16499636
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16499636 50 mg 50 miligramos
16473078 10 mg 10 miligramos
16470026 2 mg 2 miligramos
16444376 100 mg 100 miligramos
16415817 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16499636
Marca: Medchem Express HY100550
MedChemExpress MSDC 0160 (Mitoglitazone) is a mitochondrial target of thiazolidinediones (mTOT)-modulating insulin sensitizer and a modulator of mitochondrial pyruvate carrier (MPC). MSDC 0160 is a thiazolidinedione (TZD) with antidiabetic and neuroprotective activities. MSDC 0160 has the potential for Alzheimer′s disease.
MSDC 0160 (Mitoglitazone) is a mitochondrial target of thiazolidinediones (mTOT)-modulating insulin sensitizer and a modulator of mitochondrial pyruvate carrier (MPC). MSDC 0160 is a thiazolidinedione (TZD) with antidiabetic and neuroprotective activities. MSDC 0160 has the potential for Alzheimer′s disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MSDC 0160
CAS 146062-49-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N2O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo Mitoglitazone CAY10415
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (89.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)SC(CC2=CC=C(OCC(C3=NC=C(CC)C=C3)=O)C=C2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 370.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.42
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration