Learn More
MSC2530818, MedChemExpress
Código de producto. 16464656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464656 100 mg 100 miligramos
16463458 10 mg 10 miligramos
16439956 50 mg 50 miligramos
16416187 5 mg 5 miligramos
16412776 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16464656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101611
MedChemExpress MSC2530818 is a potent, selective and orally available CDK8 inhibitor with an IC50 of 2.6 nM for CDK8.
MSC2530818 is a potent, selective and orally available CDK8 inhibitor with an IC50 of 2.6 nM for CDK8.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MSC2530818
CAS 1883423-59-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17ClN4O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (322.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@H](C2=CC=C(Cl)C=C2)CCC1)C3=CN=C(NN=C4C)C4=C3
Peso molecular (g/mol) 340.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.81
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease