Learn More
Tocris Bioscience™ MSC 4381
Código de producto. 30226367
Cambiar vista
Click to view available options
10 mg
Código de producto.
30226367 10 mg
1 options
Código de producto. 30226367 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8008/10
Potent and selective monocarboxylate transporter 4 (MCT4) inhibitor
MSC 4381 is a potent and selective monocarboxylate transporter 4 (MCT4) inhibitor (IC50 = 77 nM; Ki = 11 nM). Inhibits lactate efflux in MDA-MB-231 cells (IC50 = 1 nM) and reduces viability of cells expressing high levels of MCT4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[2-[5-Chloro-2-[[(5-ethoxy-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]phenyl]ethynyl]-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
CAS 2445185-57-7
Cantidad 10 mg
Objetivo Monocarboxylate Transporter Inhibitors
Fórmula molecular C26H20ClN3O6S
Pureza 0.98