Learn More
MS436, MedChemExpress
Código de producto. 16496366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496366 100 mg 100 miligramos
16428567 5 mg 5 miligramos
16415938 10 mg 10 miligramos
16412087 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13959
MedChemExpress MS436 is a new class of bromodomain inhibitor, exhibits potent affinity of an estimated Ki=30-50 nM for the BRD4 BrD1 and a 10-fold selectivity over the BrD2.
MS436 is a new class of bromodomain inhibitor, exhibits potent affinity of an estimated Ki=30-50 nM for the BRD4 BrD1 and a 10-fold selectivity over the BrD2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MS436
CAS 1395084-25-9
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17N5O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25.5 mg/mL (66.51 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(/N=N/C2=CC(C)=C(O)C=C2N)C=C1)(NC3=NC=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 383.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.42
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death