Learn More
MS21570, MedChemExpress
Código de producto. 16495496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495496 100 mg 100 miligramos
16410957 50 mg 50 miligramos
16404668 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112620
MedChemExpress MS21570 is a selective GPR171 antagonist, with an IC50 of 220 nM.
MS21570 is a selective GPR171 antagonist, with an IC50 of 220 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MS21570
Forma física Solid
CAS 65373-29-7
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11N3S2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (526.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNC1=NN=C(SCC2=CC=CC=C2)S1
Peso molecular (g/mol) 237.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.34
Porcentaje de pureza 98.95%