Learn More
MS023, MedChemExpress
Código de producto. 16487646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487646 100 mg 100 miligramos
16477818 10 mg 10 miligramos
16423777 50 mg 50 miligramos
16420288 5 mg 5 miligramos
16413666 25 mg 25 miligramos
16410326 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16487646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19615
MedChemExpress MS023 is a potent, selective, and cell-active inhibitor of human type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) inhibitor, with IC50s of 30, 119, 83, 4 and 5 nM for PRMT1, PRMT3, PRMT4, PRMT6, and PRMT8, respectively.
MS023 is a potent, selective, and cell-active inhibitor of human type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) inhibitor, with IC50s of 30, 119, 83, 4 and 5 nM for PRMT1, PRMT3, PRMT4, PRMT6, and PRMT8, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MS023
CAS 1831110-54-3
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H25N3O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 66.67 mg/mL (231.98 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (104.38 mM)
SMILES CN(CCN)CC1=CNC=C1C2=CC=C(OC(C)C)C=C2
Peso molecular (g/mol) 287.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.4
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death