Learn More
Ismatec™ Bomba de tubos de montaje en soporte Ismatec, serie MS-CA
Código de producto. 10371372
Change view
Click to view available options
Caudal:
0,0271 a 7,1 ml/min.
0,028 a 8,5 ml/min.
N.º de rodillos:
6
8
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal N.º de rodillos unitSize
10371372 0,028 a 8,5 ml/min. 6 cada uno
11957975 0,0271 a 7,1 ml/min. 8 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10371372 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor 7801255
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bomba de montaje en soporte con un motor síncrono de velocidad fija y tubos con código de color de 3 paradas.
  • Cuatro canales
  • Utiliza tubos con código de color de 3 paradas (3,17-0,19 mm de diámetro interior)
  • Acepta cassettes MS/CA Click-'N-Go
    • Manipulación sencilla
    • Configuración de oclusión automática
    • Condiciones de oclusión definidas y reproducibles
    • Cada canal permite la selección de tubos individual
  • Motor síncrono de velocidad fija
Especificaciones
Canales 4
Caudal 0,028 a 8,5 ml/min.
Motor Speed 20 rpm
Modelo MS-CA 4/620
Tipo de motor Motor síncrono de velocidad fija
N.º de rodillos 6
Tipo de tubos Tubos con código de color de 3 paradas (3,17-0,19 mm de diámetro interior)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 145 x 88 x 135 mm
Peso (métrico) 1,3 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz - 115 V, 60 Hz
Tensión 230 V