Learn More
IKA™ Agitador Vortex digital MS 3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10287462 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
100/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
10287462 100/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 10287462 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003319000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Funciona con todos los recipientes pequeños y placas de microtitulación. IKA™ MS 3 Digital Vortex Mixer es un pequeño agitador compacto y universal con una amplia gama de accesorios y dos modos de funcionamiento para la detección de accesorios.
Es un agitador pequeño, compacto y universal adecuado para las tareas de agitación con todo tipo de recipientes pequeños y placas de microtitulación.
  • Amplia gama de accesorios
  • Detección de accesorios
  • Temporizador con función de cuenta atrás
  • Funcionamiento continuo o táctil (con accesorio estándar)
  • Dos opciones de funcionamiento: La unidad tiene dos modos de funcionamiento: en el modo A (modo seguro con detección de adjuntos), la velocidad máxima de 3000 rpm solo se alcanza con el accesorio estándar en modo táctil. Cuando se utilizan otros accesorios, la velocidad está limitada a 1300 rpm. Modo B (sin detección de accesorios)
  • Es posible una velocidad de 3000 rpm con todos los accesorios, dependiendo de la aplicación (consulte la lista de accesorios en el manual).
  • Estable en todas las gamas de velocidad
  • Resistente carcasa de zinc fundido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 100/240 V
Vataje 20 W
Amperaje 800 mA
Tipo de producto Agitador vórtex digital
Frecuencia 50/60 Hz
Material Carcasa de zinc fundido
Fondo (métrico) 205 mm
Altura (métrico) 63 mm
Anchura (métrico) 148 mm
Peso (métrico) 2,9 kg
Modelo MS3
Para utilizar con (aplicación) Recipientes de mezcla/agitación y placas de microtitulación
Clasificación IP IP21
Modos de funcionamiento Detección de conexión (modo A), sin detección de conexión (modo B)